Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Flacons à col large avec bouchon à visser, série 303
Fournisseur: KAUTEX TEXTRON
En PE-BD translucide
Ces flacons permettent le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons. Parfaits pour les liquides, les pâtes et les granulés. Leur col large facilite le nettoyage et le remplissage. Sans graduation.
  • Bonne résistance chimique
  • Étanches, résistants aux chocs et souples
  • Sans risque physiologique, ils conviennent au conditionnement et au stockage de denrées alimentaires
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité de calculer votre tarif pour cet article. Le prix catalogue va être affiché temporairement. Lorsque votre commande sera transmise, vous serez facturé au prix contrat.
Capacité Filetage Ø ext. Hauteur Cdt Référence VWR Quantité
50 ml 32 mm 39,0 mm 76,0 mm 650 KAUT303-770528_SE
50 ml 32 mm 39,0 mm 76,0 mm 50 215-9034
100 ml 32 mm 48,0 mm 93,5 mm 480 KAUT303-770529_SE
100 ml 32 mm 48,0 mm 93,5 mm 20 215-9035
200 ml 40 mm 59,0 mm 114,0 mm 10 215-9036
250 ml 40 mm 64,0 mm 120,0 mm 260 KAUT303-770531_SE
250 ml 40 mm 64,0 mm 120,0 mm 10 215-9037
300 ml 40 mm 67,5 mm 128,0 mm 10 215-9038
500 ml 50 mm 77,0 mm 154,0 mm 130 KAUT303-770533_SE
500 ml 50 mm 77,0 mm 154,0 mm 10 215-9039
750 ml 50 mm 88,0 mm 173,0 mm 5 215-9040
1000 ml 65 mm 95,0 mm 205,0 mm 56 KAUT303-770535_SE
1000 ml 65 mm 95,0 mm 205,0 mm 4 215-9041
1500 ml 65 mm 108,0 mm 226,0 mm 4 215-9042
2000 ml 65 mm 120,0 mm 247,0 mm 33 KAUT303-770537_SE
2000 ml 65 mm 120,0 mm 247,0 mm 1 215-3113
Bouchon à visser de rechange
Filetage Pour flacons Cdt Référence VWR Quantité
32 mm 50/100 ml 1 215-0919
40 mm (303 serie)200/250/300 ml, (310 serie) 250/500 ml 1 215-3542
50 mm (303 serie) 500/750 ml, (310 serie) 1000 ml 1 215-3515
65 mm 1000/1500/2000 ml 1 215-3516
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité