Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Bonbonnes, à col étroit, rondes, avec bouchons à vis
Fournisseur: VWR Collection
En PE-BD, PE-HD ou PP, translucides, avec bouchons à vis violets. Pour le stockage et la distribution de solutions et de milieux. Les bonbonnes rondes sont dotées d'une bandoulière. Graduées pour identifier le volume distribué.
Bonbonnes en PE-BD
Pour applications haute pureté car elles présentent une grande résistance aux produits chimiques (elles sont couramment utilisées avec les produits ophtalmiques comme les compte-gouttes oculaires, sprays nasals).
Résine idéale pour un entreposage frigorifique (jusqu'à –80 °C), température de fonctionnement : +80 °C à –80 °C
Résistance aux impacts physiques (les bonbonnes ne cassent pas, même si elles tombent accidentellement, alors que les bonbonnes en PP peuvent se fissurer à des températures négatives)
Le PE-BD reprend sa forme du fait de sa grande souplesse
Largement utilisées dans l'industrie pharmaceutique
Bonbonnes en PE-HD
Les bonbonnes jetables en polyéthylène haute densité (PE-HD) sont idéales pour le stockage et le transfert de liquides stériles et de réactifs de l'industrie pharmaceutique.
Adaptées à l'entreposage frigorifique (jusqu'à –80 °C), température de fonctionnement : +120 °C à –80 °C
Haute résistance aux impacts, même à température négative
Couramment utilisées pour le stockage à long terme grâce à leur grande résistance aux produits chimiques
Largement utilisées dans les industries agroalimentaire et du lait
Bonbonne stérile disponible pour une application haute pureté
Bonbonnes en PP
Idéales pour stockage de l'eau stérile, les bonbonnes en polypropylène (PP) peuvent être autoclavées avant leur remplissage afin de stopper la prolifération bactérienne récurrente.
Excellente résistance chimique
Température de fonctionnement : 0 à 135 °C
Autoclavable
Remarque : les bonbonnes en polypropylène sont autoclavables. Les bonbonnes en PE-BD et PE-HD ne sont pas autoclavables. Démontez toujours le bouchon de la bonbonne avant autoclavage.
Résine conforme à la norme américaine de la FDA 21 CFR, USP Classe VI
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité de calculer votre tarif pour cet article. Le prix catalogue va être affiché temporairement. Lorsque votre commande sera transmise, vous serez facturé au prix contrat.
Bonbonnes en PE-BD
Capacité Type Ø int. col Filetage Cdt Référence VWR Quantité
10 l non stérile 65 mm 83 mm 1 216-1704
15 l non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1918
20 l non stérile 65 mm 83 mm 1 216-1706
50 l non stérile 65 mm 83 mm 1 216-1738
25 l non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1908
Bonbonnes en PE-HD
Capacité Type Ø int. col Filetage Cdt Référence VWR Quantité
10 l non stérile 65 mm 83 mm 1 216-1736
20 l non stérile 65 mm 83 mm 1 216-1737
20 l stérile 65 mm 83 mm 1 216-1729
Bonbonnes en PP
Capacité Type Ø int. col Filetage Cdt Référence VWR Quantité
10 l non stérile 65 mm 83 mm 1 216-1703
20 l non stérile 65 mm 83 mm 1 216-1701
50 l non stérile 65 mm 83 mm 1 216-1702
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité