Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Centrifugeuse pour microplaques, spinner de microplaques PCR
Fournisseur: VWR Collection
Le spinner de microplaques PCR propose une centrifugeuse de taille compacte conçue pour la décantation de plaques PCR.
  • Conception compacte ; fonctionnement simple et silencieux
  • Chargement aisé des plaques
  • Évacue rapidement les gouttelettes et la condensation
  • À utiliser avant et après le thermocyclage afin d'améliorer le rendement PCR
  • Utilisable en chambres froides
Cette centrifugeuse unique est munie d'un rotor vertical double position, qui prend en charge une vaste gamme de plaques PCR ; il est compatible avec des plaques 96 ou 384 puits, avec ou sans jupe. Le rotor dispose de guides de plaque pour maintenir les plaques en position verticale et éviter qu'elles ne penchent à l'intérieur du rotor.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité de calculer votre tarif pour cet article. Le prix catalogue va être affiché temporairement. Lorsque votre commande sera transmise, vous serez facturé au prix contrat.
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Centrifugeuse pour microplaque PCR, prise EU 1 521-1648
Centrifugeuse pour microplaque PCR, prise UK 1 521-1649
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Modèle Centrifugeuse pour microplaque PCR
Capacité max. 2 plaques PCR
Vitesse max. (min-1) 2500
FCR max. (×g) 500
Alimentation 230 V / 50-60 Hz
L×P×H (mm) 191×208×183
Poids (kg) 3
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Adaptateur pour barettes, tubes ou demi-plaques 2 521-1650
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité