Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Analyseurs d'humidité, modèles MB
Fournisseur: VWR Collection
Appareils compacts et résistants pour la détermination de l'humidité des matières premières et des produits finis dans l'industrie alimentaire, cosmétique, laitière, pharmaceutique, chimique et l'industrie de la céramique.
  • Plusieurs choix de modèles sont disponibles pour répondre aux besoins des utilisateurs quant à la capacité et la précision
  • Source de chaleur infrarouge-halogène
  • Double boîtier pour protéger l'appareil de pesée de la chaleur dégagée
  • Sonde de température PT100 pour une reproductibilité des processus
  • L'heure et la date pouvent être imprimées
MB 64M: Dispositif de pesée électromagnétique avec résolution de séchage de 0,001%
MB 163L: Dispose d'un système de pesage à haute résolution
Modèles MB series avec système de tablette en option (611-8683)
Les analyseurs d'humidité, séries MB peuvent être connectés par Bluetooth®, à une tablette, ainsi qu'à une imprimante. La tablette de 7 pouces, en option a été conçue spécifiquement pour l'analyse de l'humidité et présente les caractéristiques suivantes:
  • Multi-touch, avec le système d'exploitation Android
  • Sélection du profil de température (rampe, rapide, par palliers, standard)
  • Voir en temps réel, le processus de séchage de l'échantillon
  • Stocker les données, puis exporter les informations à travers le réseau local (LAN) ou via internet (Wi-Fi)
  • Créer jusqu'à 10 profils d'utilisateurs différents
  • Multi-langue, paramètres personnalisables
Informations de commande: Le thermomètre interne peut être étalonné à l'aide du kit d'étalonnage en option.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
MB 64M
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Analyseur d'humidité MB 64 1 611-3233
Analyseur d'humidité MB 64, avec certificat 1 611-3293
MB 163L
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Analyseur d'humidité MB 163L 1 611-2318
Analyseur d'humidité MB 163L avec indicateur sans fil sur écran tactile et certificat 1 611-3295
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Modèle MB 64M MB 163L
Type de chauffage Lampe infrarouge-halogène
Capacité (g) 60 160
Taille du plateau (Ø mm) 100
Plage d'humidité 0 - 100
Résolution d'humidité (%) 0,001 0,01
Lisibilité (%)/(mg) 0,1 mg 1 mg
Reproductibilité (écart type) ±0,18% (échantillon de 2g) 0,2% (échantillon de 2g)
Gamme de température (°C) 35...160
Programmes de température Standard
Program memory 5 programmes
Minuterie 1 - 99 min (intervalles de 1 min)
Point final/mode d'analyse Minuteur, manuel, arrêt automatique autostop%
Résultats affichés Pourcentage d'humidité, pourcentage d'humidité résiduelle à l'état sec, ATRO, température, temps restant (uniquement en mode de réglage du temps)
Affichage LCD, rétroéclairé
Données imprimées Température, temps, poids initial, poids final, taux d'humidité, (date et heure en cas d'utilisation de l'imprimante 630-1485)
L×P×H (mm) 215×345×235
Poids 6,1 kg 4,7 kg
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Plateau d'échantillons réutilisable pour une utilisation avec des analyseurs d'humidité 80 611-2788
Disques à usage unique. Les disques en fibre de verre sont utilisés conjointement avec la cuvette d'essai (611-2788) lors de l'analyse de liquides et d'échantillons semi-solides. Ceux-ci assurent des résultats précis lors de tests d'échantillonnage contenant de grandes quantités de liquide, facilitent une meilleure répartition de la chaleur sur l'ensemble de l'échantillon et empêchent les éclaboussures de liquide pendant le processus de séchage de l'échantillon 200 611-3715
Kit d'étalonnage de la température pour analyseurs d'humidité VWR (numéros de série > IT14004360) 1 611-2789
Kit d'étalonnage de la température pour analyseurs d'humidité VWR 1 611-3248
Système de tablette 7 pouces pour balances VWR avec analyseurs d'humidité, y compris interface de connexion Tab-Box, interface Bluetooth®, clé Bluetooth® pour les applications sur des instruments et un support inclinable 1 611-8683
Imprimante thermique TLP-50 avec connexion RS232 pour balances LA, LP et SM VWR, analyseurs d'humidité MB 1 630-1485
Rouleau de papier pour imprimante thermique (630-1485) 1 630-1488
Rouleau de 500 étiquettes auto-adhésives pour imprimante thermique 1 630-1487
Imprimante DPP-250 avec interface Bluetooth® pour système de tablette 1 611-2793
Rouleau de papier pour imprimante DPP-250 (611-2793), 1 rouleau 1 611-2795
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité