Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Pipettes monocanal, mécaniques, à volume variable, Ergonomic High Performance (EHP)
Fournisseur: VWR Collection
Les pipettes ergonomiques hautes performances (Ergonomic High Performance, EHP) assurent exactitude et précision. Les nouvelles fonctionnalités ergonomiques garantissent un pipetage confortable même en cas d'utilisation prolongée.
  • Réduction significative de la force exercée sur le piston
  • Ajustement facile du volume grâce à son verrouillage
  • Exactitude et précision excellentes pour les applications critiques
  • Tige conique et éjecteur « Easy Grip » ajustable pour s'adapter aux pointes universelles
  • Repose-doigt plus grand pour un pipetage pratique
  • Entièrement autoclavables
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité de calculer votre tarif pour cet article. Le prix catalogue va être affiché temporairement. Lorsque votre commande sera transmise, vous serez facturé au prix contrat.
Capacité Précision Répétabilité Cdt Référence VWR Quantité
0,2 - 2 µl ±12,0 - ±1,5 % <6,0 - <0,7 % 1 613-5258
0,5 - 10 µl ±1,2 - ±0,6 % <2,8 - <0,4 % 1 613-5259
2 - 20 µl ±1,0 - ±0,6 % <1,5 - <0,3 % 1 613-5260
5 - 50 µl ±0,9 - ±0,6 % <2,0 - <0,4 % 1 613-5261
10 - 100 µl ±0,6 - ±0,5 % <0,8 - <0,2 % 1 613-5262
20 - 200 µl ±2,5 - ±0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5263
50 - 250 µl ±1,0 - ±0,6 % <0,4 - <0,3 % 1 613-5264
100 - 1000 µl ±0,9 - ±0,6 % <0,4 - <0,15 % 1 613-5265
1000 - 5000 µl ±0,6 - ±0,5 % <0,25 - <0,15 % 1 613-5266
1000 - 10000 µl ±2,5 - ±0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5267
Kits de démarrage
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Set de démarrage n°1 contenant 3 pipettes monocanal avec éjecteur (2 - 20 µl / 20 - 200 µl / 100 - 1000 µl) 1 613-5278 Unavailable
Set de démarrage n°2 contenant 3 pipettes monocanal avec éjecteur (0,1 - 2 µl / 0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl) 1 613-5279
Set de démarrage n°3 contenant 3 pipettes monocanal avec éjecteur (0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl) 1 613-5280 Unavailable
Pack 3 EHP avec 3 pipettes à volume variable (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl) et portoir linéaire pour quatre pipettes 1 613-5466
Pack 3 EHP avec 3 pipettes à volume variable (2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) et portoir linéaire pour quatre pipettes 1 613-5465
Pack 4 EHP avec 4 pipettes à volume variable (0,5 - 10 /2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) et portoir linéaire pour quatre pipettes 1 613-5462
unavailable Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Portoir linéaire pour quatre pipettes 1 613-5471
Portoir multiple pour huit pipettes 1 613-5472
Portoir rotatif pour six pipettes (monocanal uniquement, 2 - 1000 μl (EHP et Standard Line)) 1 613-5473
Filtre pour pipettes de 5 et 10 ml 1 613-5191
Clip de fixation pour portoir, pour 3 micropipettes 1 613-0090
Portoir linéaire pour 6 micropipettes 1 613-0086
Caroussel pour 6 pipettes 1 613-0085
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité