Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Densimètres, portables, Densito 30PX
Fournisseur: Mettler-Toledo
Convenant à la mesure des densités de liquides, cet instrument utilise la méthode de corps oscillant. Facile à manipuler, il suffit d'immerger le tube d'échantillonnage, d'appuyer sur la gâchette et de lire le résultat final directement dans les unités de mesure souhaitées, telles que SG, degrés API, °Brix, % H₂S0₄, degrés Baume et bien d'autres encore.
  • Échantillonnage facile et résultats en quelques secondes
  • Grand choix d'unités dont Density, SG et °Brix
  • Mémoire de stockage de 1100 résultats
  • Téléchargements infrarouge vers une imprimante ou un PC
  • Écran à matrice de points rétroéclairé affichant des résultats clairs avec la date et l'heure
La vitesse d'échantillonnage peut être réglée manuellement pour chaque tâche : Basse pour les échantillons visqueux afin d'éviter la formation de bulles d'air ou très élevée pour le rinçage efficace de la cuve.
En outre, une seringue externe peut être utilisée pour les échantillons à très haute viscosité. Cela signifie qu'un large éventail d'échantillons peut être testé.
Le Densito mesure la température de l'échantillon très précisément, mais il permet aussi de choisir un coefficient de correction de la température avant chaque mesure. Au total, 1100 résultats, ainsi que l'ID de l'échantillon, la température et/ou les coefficients de température peuvent être enregistrés puis téléchargés vers une imprimante ou un PC via l'interface infrarouge intégrée (adaptateur infrarouge/RS232 requis).
Informations de livraison: Fournis avec étui de transport, CD d'aide, piles et étalons.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Modèle Gamme de mesure Cdt Référence VWR Quantité
Densimètre DE30PX Densito 30PX 0,0000 - 2,0000 g/cm³ 1 614-1595
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Gamme de température (°C) 5...40
Temperature Resolution 0,1 °C
Mémoire 1100 values
Poids 360 g
Précision ±0,001 g/cm³
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Norme de densité de l'eau, 0,998 g/cm³, certifiée à 20 °C, incertitude (type) 0,001 g/cm³, sachets de 3 ml 10 614-1802
Tube d'échantillonnage avec joint 1 614-1593
Vis de fixation pour tubes d'échantillons 1 METT51324404
Adaptateur pour seringue externe 1 614-1592
Seringue interne d'échantillonage 1 614-1594
Câble de liaison infra rouge / RS232 DB9M 1 635-0117
Couvercle de protection 1 614-0236
Logiciel, système de réfractométrie et de densité directe LabX® pour le téléchargement des données sur un PC 1 METT51324103
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité