Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Gloves, Microflex® 93-823
Fournisseur: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured fingertips
These disposable gloves made of nitrile provide chemical and liquid protection. The most advanced glove in type I and IV allergy prevention, the Microflex 93-823 has been clinically proven to decrease redness and itchiness associated with contact dermatitis. Engineered without the use of chemical additives (including accelerators) that are known skin irritants, the Microflex 93-823 is safe for those with sensitive skin or prone to allergic reactions. Ideal for use in analytical testing/measurements, assembly and inspection, biotechnologies, cleaning, janitorial and maintenance work, laboratory analysis, pharmaceutical production and light duty assembly.
  • Decreases skin irritation potential in sensitive hands
  • Textured fingertips and a reduced amount of surfactant used to produce the glove results in a secure and confident grip for handling objects
  • Increased sensitivity due to the thin polymer design
  • Ultra-soft materials provide comfort and exceptional fit for long wear periods
EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité de calculer votre tarif pour cet article. Le prix catalogue va être affiché temporairement. Lorsque votre commande sera transmise, vous serez facturé au prix contrat.
Taille Couleur Longueur Emballage Cdt Référence VWR Quantité
5,5 - 6 bleu 240 mm 100/box 100 112-4321
6,5 - 7 bleu 240 mm 100/box 100 112-4322
7,5 - 8 bleu 240 mm 100/box 100 112-4323
8,5 - 9 bleu 240 mm 100/box 100 112-4324
9,5 - 10 bleu 240 mm 100/box 100 112-4325
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Ambidextres/anatomiques Ambidextres
Usage unique/Réutilisables Usage unique
Poudrés/Non poudrés Non poudrés
Finition Textured fingertips
Style de manchette Roulé
Épaisseur de doigts 0,10 mm
Épaisseur de paume 0,06 mm
Norme EN EN 374
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité