Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Gants, Microflex® 93-852
Fournisseur: Ansell
En nitrile, non stériles, non poudrés, finition texturée
La couleur vive des Microflex 93-852 masque les taches et offre un meilleur contraste pour l'identification des matériaux plus clairs. Ils sont très résistants et très souples pour permettre une meilleure liberté de mouvement et un plus grand confort tandis que la structure entièrement texturée et la formule non moussante offrent une préhension ferme et régulière. Parfaits pour une utilisation dans les domaines des tests analytiques, du traitement des denrées alimentaires, des biotechnologies, des applications de laboratoire, des tâches d'assemblage simples, de l'entretien, du nettoyage et de la fabrication de produits pharmaceutiques.
  • Sans latex de caoutchouc naturel et non poudrés pour les utilisateurs souffrant d'allergies, d'irritations et de sécheresse cutanées
  • Structure entièrement texturée et formule non moussante pour une préhension ferme lors de la manipulation des objets même mouillés
  • Chlorés pour un enfilage aisé
  • Propriétés antistatiques, conformément à la norme EN 1149
EN 374, cat. III ; AQL 1,5
Conviennent à la manipulation de denrées alimentaires.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Couleur Longueur Épaisseur Emballage Cdt Référence VWR Quantité
5,5 - 6 noir 245 mm 0,12 mm 100/boîte 100 112-4330
6,5 - 7 noir 245 mm 0,12 mm 100/boîte 100 112-4331
7,5 - 8 noir 245 mm 0,12 mm 100/boîte 100 112-4332
8,5 - 9 noir 245 mm 0,12 mm 100/boîte 100 112-4333
9,5 - 10 noir 245 mm 0,12 mm 100/boîte 100 112-4334
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Ambidextres/anatomiques Ambidextres
Usage unique/Réutilisables Usage unique
Latex/Sans latex Sans latex
Poudrés/Non poudrés Non poudrés
Finition Surface texturée
Style de manchette Roulé
Norme EN EN 374
Anti-statique +
Convient au contact alimentaire +
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité