Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Chaises, tabourets, gamme Mr-Lab
Fournisseur: VWR Collection
Toutes les chaises et tous les tabourets sont disponibles avec une base en étoile, conçue à partir de tubes en acier très résistants, assemblables, robustes et durables. Le design plat permet d'éviter les chutes.
  • Hauteur et inclinaison du dossier réglables (pour les chaises)
  • Réglage en hauteur de l'assise par vérin à gaz
  • Base 5 étoiles en aluminium
L'association parfaite entre confort et ergonomie pour des performances optimales. Rembourrages ergonomiques avec support pelvien et support lombaire intégré. Rembourrage très confortable, large et doux recouvert de cuir artificiel, lavable et résistant aux désinfectants.
Patins : les patins en plastique résistant à l'usure recouvrent une grande surface, ce qui confère une grande stabilité aux sièges.
Roulettes : les roulettes doubles avec freins sensibles à la charge doivent être droites par rapport au sol. Toutes les chaises sont fournies avec des roulettes souples pour les sols durs comme pour les sols standard. Des roulettes dures pour les sols souples sont également disponibles en option.
Technologie « Stop&Go »: pour des raisons de sécurité, les chaises dont l'assise fait plus de 650 mm de haut ne doivent pas être déplacées lorsque l'utilisateur est assis dessus. Le système de roulettes « Stop&Go » répond à ce postulat. Lorsque l'utilisateur se lève, la chaise retrouve sa mobilité et peut être déplacée.
Conformes au niveau de sécurité S2, BPF
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Chaises
Désignation Hauteur Roulettes ou patins Repose-pieds Cdt Référence VWR Quantité
Siège de laboratoire, en skai® bleu 470 - 620 mm Roulettes - 1 132-0416
Siège de laboratoire, en skai® bleu 470 - 620 mm Roulettes « Stop & Go » - 1 132-0939
Siège de laboratoire, en skai® bleu 600 - 870 mm Patins + 1 132-0417
Siège de laboratoire, en skai® bleu 640 - 910 mm Roulettes « Stop&Go » + 1 132-0501
Siège de laboratoire, en skai® noir, dossier avec contact permanent et base en aluminium poli, pièces en plastique et en acier noires 470 - 620 mm Roulettes souples - 1 132-0965
Siège de laboratoire, en skai® noir, dossier avec contact permanent et base en aluminium poli, pièces en plastique et en acier noires 600 - 870 mm Patins à grande surface hauteur réglable, chromé 1 132-0966
Siège de laboratoire, en skai® noir, dossier avec contact permanent et base en aluminium poli, pièces en plastique et en acier noires 620 - 890 mm Roulettes « Stop & Go » hauteur réglable, chromé 1 132-0967
Tabourets
Désignation Hauteur Roulettes ou patins Repose-pieds Cdt Référence VWR Quantité
Tabouret de laboratoire, cadre en plastique noir, assise en skai® noir ; réglable en hauteur par ressort pneumatique 460 - 630 mm Roulettes - 1 132-0425
Tabouret de laboratoire, cadre en plastique noir, assise en mousse de PU noire ; réglable en hauteur par ressort pneumatique 460 - 630 mm Roulettes - 1 132-0426
Tabouret de laboratoire, assise extra large (Ø 400 mm) en skai® noir, base en PA (pièce en plastique et en acier de couleur noire) 600 - 870 mm Roulettes « stop and go » chromé, hauteur réglable 1 132-0963
Tabouret de laboratoire, assise extra large (Ø 350 mm) en mousse de polyuréthane, base en PA (pièce en plastique et en acier de couleur noire) 600 - 870 mm Roulettes « stop and go » chromé, hauteur réglable 1 132-0964
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Accoudoirs, noirs 1 PAIR 132-0423
Roulettes 1 SET 132-0427
Repose-pieds réglable en hauteur pour 132-0416 1 139-0214
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité