Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Flacons d'échantillonnage d'eau
Fournisseur: VWR Collection
PET vierge, qualité alimentaire, avec bouchons en PP
  • Irradié - stérile
  • Différents bouchons de couleur pour faciliter l'identification des tests
  • Bande d'inviolabilité pour garantir l'intégrité de l'échantillon
  • Traçabilité totale, numéro de lot et numéro individuel de flacon sur chaque étiquette
  • Entièrement recyclables
  • Diamètre du bouchon : 32 mm
Flacons légers et durables. Bouchons à vis inviolables conçus pour protéger le col de la contamination. Choix de flacons dosés et non dosés. Flacons carrés pour un meilleur stockage dans un espace limité.
Bouchon bleu : pour l'eau naturelle, non chlorée, sans thiosulfate de sodium
Bouchon rouge : pour eau chlorée dosée avec 20 mg/l de thiosulfate de sodium
Bouchon blanc : pour eau chlorée dosée avec 120 mg/l de thiosulfate de sodium
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Capacité Dosage L×P×H Couleur bouchon Emballage Cdt Référence VWR Quantité
500 ml Sans dosage 70×70×192 mm bleu Conditionnement individuel 100 331-0286
500 ml Sans dosage 70×70×192 mm bleu En vrac 108 331-0278
500 ml Thiosulfate de sodium (20 mg/litre) 70×70×192 mm rouge Conditionnement individuel 100 331-0287
500 ml Thiosulfate de sodium (20 mg/litre) 70×70×192 mm rouge En vrac 108 331-0280
500 ml Thiosulfate de sodium (120 mg/litre) 70×70×192 mm bleu clair Conditionnement individuel 100 331-0288
500 ml Thiosulfate de sodium (120 mg/litre) 70×70×192 mm bleu clair En vrac 108 331-0282
1000 ml Sans dosage 89×89×222 mm bleu En vrac 70 331-0279
1000 ml Thiosulfate de sodium (20 mg/litre) 89×89×222 mm rouge En vrac 70 331-0281
1000 ml Thiosulfate de sodium (120 mg/litre) 89×89×222 mm bleu clair En vrac 70 331-0283
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité