Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Agitateurs à tiges électroniques, VOS 40 digital et VOS 60 control
Fournisseur: VWR Collection
Agitateurs de laboratoire pour des mélanges simples, jusqu'à 25 l (VOS 40 digital), ou pour des agitations intensives, jusqu'à 40 l (VOS 60 control). La technologie contrôlée par microprocesseur permet l'ajustement automatique de la plage de vitesse comprise entre 0/30 et 2000 min-1. Les circuits de sécurité garantissent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge. La vitesse préréglée et la vitesse réelle de la tige sont surveillées en permanence et toute variation est compensée automatiquement. Il en résulte une vitesse constante, indépendamment de la viscosité des échantillons. Les agitateurs sont fournis dans un boîtier plat et leur fonctionnement est silencieux.
  • Affichage numérique de la vitesse
  • Variation de vitesse en continu
  • Arbres creux pour permettre le passage de tiges d'agitation
  • Protection contre la surcharge et possibilité de fonctionner dans des conditions de surcharge pendant de courtes périodes
  • Affichage de code d'erreur
Le modèle VOS 60 control est équipé d'un contrôleur sans fil amovible et d'un écran TFT numérique multilingue. Cet agitateur est équipé d'une interface USB et RS232 permettant de contrôler et de documenter tous les paramètres. Un affichage de la tendance du couple intégré permet de mesurer les changements en matière de viscosité.
  • Fonctions programmables
  • Mesure intégrée de la température
  • Fonctionnement par intervalles, minuteur et fonction de verrouillage
  • Circuit de sécurité réglable
Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 40
Informations de commande : Fournis sans accessoires (vaste choix d'accessoires disponibles séparément).
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité de calculer votre tarif pour cet article. Le prix catalogue va être affiché temporairement. Lorsque votre commande sera transmise, vous serez facturé au prix contrat.
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Agitateur à hélice VOS 40 digital, prise EU 1 441-0302
Agitateur à hélice VOS 60 control, prise EU 1 441-0305
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Modèle VOS 40 digital VOS 60 control
Capacité de mélange max. H₂O (l) 25 40
Viscosité max. (mPas) 40000 50000
Gamme de vitesse (min-1) 0/30 - 2000
Couple max. sur le mandrin (Ncm) 40 60
Serrage du mandrin (mm) 0,5 - 10
Puissance - Entrée/sortie du moteur (W) 112/87 168/131
L×P×H (mm) 86×208×248 86×230×267
Poids (kg) 4,4 4,7
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Type Pour appareil Pour Ø agitateur Ø axe Longueur axe Vitesse max. Cdt Référence VWR Quantité
Tige d'agitation à 4 pales R 1342 - - 50 mm 8 mm 350 mm 2000 min-1 1 441-2901
Sonde de température, recouverte - - - - - - - 1 441-0344
Attache souple de sécurité, pour tige Ø 25 - 36 mm et flacon Ø 40 - 300 mm - - - - - - - 1 431-2944
Attache souple de sécurité, pour tige Ø 8 - 16 mm et flacon Ø 40 - 300 mm Attache souple RH 3 T 18 basic / T 25 digital T 18 basic et T 25 digital - - - - 1 431-2943
Câble d'extension 1 m pour sonde - - - - - - - 1 620-8104
Couplage flexible pour des applications avec tiges d'agitation en verre Ø 6 - 10 mm, couplage de serrage max. 10 Ncm - - - - - - - 1 441-9213
Mandrin sans clé - - - - - - - 1 441-0343
Noix de serrage, support Ø 6 - 16 mm, bras d'extension Ø 6 - 16 mm Noix de serrage R 182 T 18 basic / T 25 digital T 18 basic et T 25 digital - - - - 1 431-2923
Protection de tige d'agitation - - - - - - - 1 441-2999
Sonde à gaine de verre à utiliser avec les thermomètres à contact ETS-D5 et VT-5 - - - - - - - 1 442-0316
Sonde de rechange, en acier inoxydable, pour une utilisation avec ETS-D5 - - - - - - - 1 442-0252
Statif, pied en forme de H 460×420 mm, tige Ø 34 mm, H 1010 mm - - - - - - - 1 431-9114
Statif plaque 200×316 mm, tige Ø 16 mm, H 1000 mm Statif avec plaque T 18 basic / T 25 digital T 18 basic et T 25 digital - - - - 1 441-2129
Statif plaque 200×316 mm, tige Ø 16 mm, H 560 mm - - - - - - - 1 431-1047
Statif plaque 200×316 mm, tige Ø 16 mm, H 800 mm Statif R 1826, plaque 200x316 mm, tige 800 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic et T 25 digital - - - - 1 431-2901
Statif téléscopique, pied en forme de H 460×420 mm, tige Ø 34 mm, H 620 - 1010 mm - - - - - - - 1 431-2912
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité