Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Incubateur agitateur à bascule
Fournisseur: VWR Collection
L'agitateur à bascule est associé à une chambre d'incubation pour former une unité de paillasse compacte. Le boîtier résistant aux éclaboussures protège les composants internes. Le système de commande par microprocesseur permet un ajustement de l'angle de basculement électronique qui permet aux utilisateurs de régler facilement l'angle d'oscillation entre 0 et 15° pendant que l'appareil est en fonctionnement. Le contrôleur de température PID conserve avec précision une température comprise entre la température ambiante +5 et 65 °C. Des commandes faciles à utiliser permettent à l'utilisateur de régler la température par incréments de 1 °C. Un contrôle précis de la vitesse fournit un mouvement de bascule régulier, lent jusqu'à 1 tr/min. Des commandes tactiles avec des affichages LED faciles à lire pour les valeurs de température, de vitesse, d'angle d'inclinaison et de durée permettent à l'opérateur de visualiser tous les paramètres simultanément. Des résultats précis et reproductibles garantis à chaque fois et une grande visibilité sur les paillasses de laboratoire. Un témoin lumineux s'allume lorsque la température ambiante dans la chambre atteint 40 °C et ne s'éteint que lorsque la température repasse en dessous de 40 °C. Un couvercle en polycarbonate permet de visualiser les échantillons sans perturber la température interne. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu'il est programmé selon les limites définies par l'utilisateur, il coupe l'appareil lorsque le temps atteint zéro. L'affichage présente les paramètres les plus récents, même lorsque l'appareil est hors tension. Protection contre la surcharge via des signaux sonores et visuels qui se déclenchent lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau. Augmentation progressive de la vitesse jusqu'à un point de consigne déterminé pour éviter les éclaboussures. Cet appareil est idéal pour les cultures cellulaires, les gels de coloration et de décoloration, les procédures d'hybridation, l'hématologie et les techniques de transfert.
  • Ajustement d'inclinaison électronique de 0 à 15° pendant que l'appareil est en cours de fonctionnement
  • L'affichage LED indique simultanément la température, la vitesse, l'angle d'inclinaison et la durée
  • Minuteur entre 1 s et 160 h, avec alarme sonore lorsque la durée atteint zéro
  • Utilisation possible à des températures comprises entre 5 et 40 °C (max 80% d'humidité relative, sans condensation) dans des chambres froides, des incubateurs et des environnements CO2
Informations de commande: Fourni sans accessoires. Le tapis doit être commandé séparément.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité de calculer votre tarif pour cet article. Le prix catalogue va être affiché temporairement. Lorsque votre commande sera transmise, vous serez facturé au prix contrat.
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Agitateur à mouvement de bascule d'incubation, prise EU 1 444-0762
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Modèle Agitateur à mouvement de bascule d'incubation
Shaking motion Basculant
Gamme de température (°C) Température ambiante +5...65
Uniformité à 37 (°C) ±0,5
Angle (°) 0 - 15*
Gamme de vitesse (min-1) 1 - 50*
Précision de la vitesse ±1 min-1
l×p (plate-forme) (mm) 191×254
L×P×H (mm) 279×432×267
Poids (kg) 9,5
Charge max. (kg) 4,5**
Interior dimensions WxDxH (mm) 197×273×97
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Pour Cdt Référence VWR Quantité
Tapis à picots, 254×191 mm Incubateur agitateur à bascule 1 444-0769
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité