Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Jeux de poids de calibration de classe F1
Fournisseur: VWR Collection
Poids en acier inoxydable poli, anti-magnétiques. Adaptés aux balances électroniques de précision, de moyenne résolution. Avec cavités d'ajustement pour les poids de plus de 20 g.
  • Poids en fil jusqu'à 500 mg en alliage de cobalt
  • Numéro d'identification qui garantit la traçabilité pour tous les poids à partir du gramme
  • Gravure laser améliore la lisibilité des marquages
  • Disponibles avec ou sans certificat COFRAC
Informations de commande: Tous les jeux de poids figurant dans le tableau « contenu du jeu » sont disponibles avec ou sans certificat COFRAC (rendez-vous sur www.vwr.com ou contactez votre agence VWR). Les poids sont également disponibles individuellement : Veuillez rechercher le produit « Poids de calibrage, classe F1 ».
Conformes à la recommandation OIML R111.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Jeux de poids de classe F1, coffrets en bois avec certificat
Série de poids Nb. de poids Poids total Cdt Référence VWR Quantité
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8632
1 mg - 50 g 20 111,11 g 1 611-8633
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8634
1 mg - 200 g 23 611,11 g 1 611-8635
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8636
1 mg - 1 kg 25 2111,11 g 1 611-8637
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8638
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8639
1 mg - 10 kg 29 21111,11 g 1 611-8640
1 g - 50 g 8 110 g 1 611-8641
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8642
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8643
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8644
1 g - 1 kg 13 2110 g 1 611-8645
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8646
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8647
1 g - 10 kg 17 21110 g 1 611-8648
Jeux de poids de classe F1, coffrets en plastique avec certificat
Série de poids Nb. de poids Poids total Cdt Référence VWR Quantité
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8461
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8462
1 mg - 200 g 23 611,11 g 1 611-8463
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8464
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8649
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8650
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8465
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8466
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8467
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8651
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8652
Jeux de poids de classe F1, coffrets en bois sans certificat
Série de poids Nb. de poids Poids total Cdt Référence VWR Quantité
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8602
1 mg - 50 g 20 111,11 g 1 611-8603
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8292
1 mg - 200 g 23 611,11 1 611-8604
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8605
1 mg - 1 kg 25 2111,11 g 1 611-8606
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8607
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8608
1 mg - 10 kg 29 21111,11 g 1 611-8609
1 g - 50 g 8 110 g 1 611-8610
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8611
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8612
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8613
1 g - 1 kg 13 2110 g 1 611-8614
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8615
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8616
1 g - 10 kg 17 21110 g 1 611-8617
Jeux de poids de classe F1, coffrets en plastique sans certificat
Série de poids Nb. de poids Poids total Cdt Référence VWR Quantité
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8618
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8619
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8620
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8621
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité