Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Pipeteur automatique, Accurpette
Fournisseur: VWR Collection
Pipeteur pour les pipettes en verre et en plastique de 1 à 100 ml.
  • Corps (180 g) et embouts légers et résistants aux UV
  • Remplissage d'une pipette de 25 ml en moins de trois secondes avec le paramétrage le plus rapide
  • Porte-pipette en silicone autoclavable
  • Le filtre à membrane hydrophobe remplaçable protège l'unité des afflux de liquides et protège les échantillons de la contamination
  • Batterie NiMH rechargeable écologique permettant une utilisation continue pendant 4 heures ; voyant de batterie faible, rechargeable en cours d'utilisation
Le pipeteur automatique Accurpette offre d'excellentes performances, grâce à son moteur puissant mais silencieux qui permet d'accélérer le pipetage d'importants volumes. L'interrupteur de sélection de modes permet de sélectionner des modes de pipetage faibles ou élevés permettant de prélever et de distribuer à des vitesses variables (avec soufflage). Quel que soit le paramétrage du mode, la vitesse d'aspiration et de distribution est contrôlée par des déclencheurs concaves à index, conçus pour permettre une préhension confortable, avec un minimum d'effort. Un mode supplémentaire de distribution par gravité est conçu pour être utilisé avec les pipettes de distribution (TD). Le pipeteur Accurpette est à présent fourni avec des embouts supplémentaires en couleur pour permettre au laboratoire, à l'application ou à l'utilisateur de recourir à un codage couleur afin de réduire le risque de contamination croisée.
Informations de commande : Fourni avec un chargeur, deux filtres hydrophobes de rechange (1×0,45 µm, 1×0,2 µm), un support de paillasse/mural et un jeu d'embouts colorés.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité de calculer votre tarif pour cet article. Le prix catalogue va être affiché temporairement. Lorsque votre commande sera transmise, vous serez facturé au prix contrat.
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Pipeteur Accurpette, chargeur EU 1 612-4552
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Kit de filtre de rechange 0,2 µm 5 612-3681
Kit de filtre de rechange 0,45 µm 5 612-3678
Embout porte-pipettes en silicone de rechange 1 612-3679
Lot de trois embouts de couleur (rouge, bleu et rose) 1 612-4555
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité