Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Enregistreur compact de température et d'humidité
Fournisseur: ROTRONIC INSTRUMENTS (UK) LTD
Cet enregistreur compact à haut niveau de protection IP offre une grande capacité de stockage et une fonction de statistique des valeurs maximales/minimales/moyennes. Capteur d'humidité interne et capteur de température NTC.
  • Haute précision
  • Affichage LCD clair avec alertes visuelles
  • Logiciel sur PC HW4-lite pour la programmation et l'analyse
Boîtier IP67. Conforme à la norme FDA CFR 21 partie 11 /GAMP 5.
Informations de livraison : livré avec une batterie longue durée CR2, un certificat de fonctionnement et d'étalonnage, ainsi que le code de clé du logiciel HW4-lite.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité de calculer votre tarif pour cet article. Le prix catalogue va être affiché temporairement. Lorsque votre commande sera transmise, vous serez facturé au prix contrat.
Gamme de mesure Précision Mémoire L×P×H Poids Cdt Référence VWR Quantité
–20…+70 °C; 0 - 100 % RH ±0,3 °C ; HR ±3,0% 2×16 000 valeurs 90×60×23 mm 85 g 1 620-2364
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité