Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Pointes à filtre
Fournisseur: VWR Collection
Toutes les pointes sont en polypropylène vierge 100%, de grade médical de grande qualité. Fabriquées dans des moules de la plus grande qualité, ces pointes peuvent s'utiliser pour les tâches nécessitant un grade supérieur. Les produits stériles sont testés pour détecter une éventuelle contamination à l'endotoxine (pyrogène) et sont certifiés USP. Les résines sont prétestées pour détecter une éventuelle contamination aux métaux. Les certificats sont enregistrés pour chaque lot pour tous les résultats des tests.
  • Un joint plus large garantit que les pointes se scellent facilement et convenablement, sans fuite, sur les anciennes pipettes comme sur les nouvelles
  • Garanties sans ADN, DNase/RNase, endotoxines et métaux lourds décelables
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité de calculer votre tarif pour cet article. Le prix catalogue va être affiché temporairement. Lorsque votre commande sera transmise, vous serez facturé au prix contrat.
En vrac
Style de pointe Volume Stérile Longueur Compatibilité Emballage Cdt Référence VWR Quantité
UltraFine™, longue 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 En vrac 1.000 732-0565
UltraFine™, graduée 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 En vrac 1.000 732-0561
Bevel Point™, graduée 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 En vrac 1.000 732-0517
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 En vrac 1.000 732-0526
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 En vrac 1.000 732-0567
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 En vrac 1.000 732-0521
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 En vrac 1.000 732-0571
Bevel Point™, ouverture large 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 En vrac 1.000 732-0558
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 En vrac 1.000 732-0539
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 En vrac 1.000 732-0535
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 En vrac 1.000 732-0532
Sur portoirs
Style de pointe Volume Stérile Longueur Compatibilité Emballage Cdt Référence VWR Quantité
UltraFine™, longue 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 10 portoirs de 96 960 732-0542
UltraFine™, graduée 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 12 portoirs de 96 1.152 732-0515
Bevel Point™, graduée 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 10 portoirs de 96 960 732-0518
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 10 portoirs de 96 960 732-0527
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 10 portoirs de 96 960 732-0568
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 10 portoirs de 96 960 732-0522
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 10 portoirs de 96 960 732-0529
Bevel Point™, ouverture large 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 10 portoirs de 96 960 732-0559
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 10 portoirs de 96 960 732-0540
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 10 portoirs de 96 960 732-0536
Rainin® LTS™ style, faible rétention 1 - 300 µl - 61 mm AF8 10 portoirs, 96 cônes chacun 960 732-2896
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 6 portoirs de 96 576 732-0533
Sur portoirs stériles
Style de pointe Volume Stérile Longueur Compatibilité Emballage Cdt Référence VWR Quantité
UltraFine™, longue 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 10 portoirs de 96 960 732-0543
UltraFine™, graduée 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 12 portoirs de 96 1.152 732-0516
Rainin® LTS™ style 0,1 - 20 µl + 48,26 mm AF13 10 portoirs de 96 960 732-0799
Micro 0,1 - 30 µl + 38,10 mm AF1 10 portoirs de 96 960 732-1100
Bevel Point™, graduée 0,5 - 10 µl + 44,83 mm AF2 10 portoirs de 96 960 732-0519
UltraFine™, graduée 0,5 - 10 µl + 49,66 mm AF16 10 portoirs de 96 960 732-1101
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 10 portoirs de 96 960 732-0528
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 5 portoirs de 192 960 732-0525
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 portoirs de 96 960 732-0520
UltraFine™, FlexTop™, graduée 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 portoirs de 96 960 732-1105
Standard 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 portoirs de 96 960 732-1103
Bevel Point™, graduée 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 portoirs de 96 960 732-1102
UltraFine™, longue 1 - 100 µl + 83,82 mm AF5 6 portoirs de 96 576 732-1107
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 portoirs de 96 960 732-0523
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 5 portoirs de 192 960 732-0573
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 10 portoirs de 96 960 732-0530
Rainin® LTS™ style 1 - 200 µl + 51,31 mm AF11 10 portoirs de 96 960 732-0800
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 10 portoirs de 96 960 732-0541
UltraFine™, longue 1 - 200 µl + 83,82 mm AF7 6 portoirs de 96 576 732-0610
Bevel Point™, ouverture large 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 10 portoirs de 96 960 732-0544
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 10 portoirs de 96 960 732-0537
Rainin® LTS™ style, faible rétention 1 - 300 µl + 61 mm AF8 10 portoirs, 96 cônes chacun 960 732-2898
UltraFine™, longue 1 - 300 µl + 71,12 mm AF8 6 portoirs de 96 576 732-0611
Rainin® LTS™ style 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF12 6 portoirs de 96 576 732-0801
UltraFine™, FlexTop™ 100 - 1000 µl + 75,95 mm AF9 6 portoirs de 96 576 732-1106
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 portoirs de 96 576 732-0534
Orifice large 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 portoirs de 96 576 613-0752
Barrière anti-aérosols 100 - 1200 µl + 88,90 mm K 6 portoirs de 96 576 613-0753
Sartorius® type 1250 µl + 88,90 mm - 6 portoirs de 96 576 732-2894
Recharge Pak Rak™
Style de pointe Volume Stérile Compatibilité Emballage Cdt Référence VWR Quantité
UltraFine™, graduée 0,1 - 10 µl - AF1 Système de recharge 864 732-0563
Recharge Express Pak Rak™
Style de pointe Volume Stérile Compatibilité Emballage Cdt Référence VWR Quantité
UltraFine™, graduée 0,1 - 10 µl - AF1 Recharge Pak Rak™ Express 864 732-0564
Conditionnement individuel stérile
Style de pointe Volume Stérile Longueur Compatibilité Emballage Cdt Référence VWR Quantité
UltraFine™, longue 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 Individuel 200 732-0566
UltraFine™, graduée 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 Individuel 200 732-0562
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 Individuel 200 732-0524
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 Individuel 200 732-0569
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Individuel 200 732-0570
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 Individuel 200 732-0572
Bevel Point™, ouverture large 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 Individuel 200 732-0560
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 Individuel 200 732-0538
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 Individuel 200 732-0574
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 Individuel 200 732-0531
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité