Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Gants, Microflex® 93-843
Fournisseur: Ansell
En nitrile, non stériles, non poudrés, bouts des doigts texturés
Ces gants résistants à usage unique offrent une protection supérieure contre les contaminants grâce à un faible nombre acceptable de micro-trous (AQL 0,65). Ils sont dédiés à une utilisation dans les domaines des tests analytiques, du traitement des denrées alimentaires, de la fabrication du verre, des applications de laboratoire, des examens de patients, de tâches d'assemblage simple et de la fabrication de produits pharmaceutiques.
  • La formulation de ces gants offre des propriétés anti-adhésives pour résister au ruban adhésif ou aux adhésifs et permettre aux utilisateurs d'être plus efficaces et plus rapides
  • Sans latex de caoutchouc naturel et non poudrés pour les utilisateurs souffrant d'allergies, d'irritations et de sécheresse cutanées
  • Doigts texturés pour une préhension forte et efficace et une excellente protection des utilisateurs
  • Revêtement polymère pour enfilage facile et une protection optimale dans les environnements hyper-productifs
EN 455, EN 374, Cat. III ; AQL 0.65
Conviennent à la manipulation de denrées alimentaires.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité de calculer votre tarif pour cet article. Le prix catalogue va être affiché temporairement. Lorsque votre commande sera transmise, vous serez facturé au prix contrat.
Taille Couleur Longueur Épaisseur Emballage Cdt Référence VWR Quantité
5,5 - 6 bleu 245 mm 0,11 mm 100/boîte 100 112-4335
6,5 - 7 bleu 245 mm 0,11 mm 100/boîte 100 112-4336
7,5 - 8 bleu 245 mm 0,11 mm 100/boîte 100 112-4337
8,5 - 9 bleu 245 mm 0,11 mm 100/boîte 100 112-4338
9,5 - 10 bleu 245 mm 0,11 mm 100/boîte 100 112-4339
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Ambidextres/anatomiques Ambidextres
Usage unique/Réutilisables À usage unique
Latex/Sans latex Sans latex
Poudrés/Non poudrés non poudrés
Finition Bouts des doigts texturés
Style de manchette Roulé
Norme EN EN 455, EN 374
Convient au contact alimentaire +
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité