Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Creusets
Fabricants: VWR Collection
En porcelaine, intérieur et extérieur émaillés à l'exception du fond
  • Résistance thermique jusqu'à 1000 °C
Les couvercles sont disponibles séparément.
Selon DIN 12904
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Type Capacité Ø×h Cdt Référence VWR Quantité
Forme basse 5 ml 30×19 mm 5 459-0194
Forme basse 10 ml 35×22 mm 5 459-0195
Forme basse 17 ml 40×25 mm 5 459-0196
Forme basse 21 ml 45×28 mm 5 459-0197
Forme basse 34 ml 50×32 mm 5 459-0198
Forme basse 62 ml 60×38 mm 5 459-0199
Forme basse 91 ml 70×44 mm 5 459-0200
Forme moyenne 10 ml 30×25 mm 5 459-0201
Forme moyenne 12 ml 35×28 mm 5 459-0202
Forme moyenne 20 ml 40×32 mm 5 459-0203
Forme moyenne 30 ml 45×36 mm 5 459-0204
Forme moyenne 45 ml 50×40 mm 5 459-0205
Forme moyenne 80 ml 60×48 mm 5 459-0206
Forme moyenne 120 ml 70×56 mm 5 459-0207
Forme moyenne 200 ml 80×62 mm 5 459-0208
Forme haute 15 ml 30×38 mm 5 459-0209
Forme haute 26 ml 35×44 mm 5 459-0210
Forme haute 35 ml 40×50 mm 5 459-0211
Forme haute 50 ml 45×56 mm 5 459-0212
Forme haute 72 ml 50×62 mm 5 459-0213
Forme haute 130 ml 60×75 mm 5 459-0214
Couvercles pour creusets
Pour Ø Cdt Référence VWR Quantité
30 mm 5 459-0215
35 mm 5 459-0216
40 mm 5 459-0217
45 mm 5 459-0218
50 mm 5 459-0219
60 mm 5 459-0220
70 mm 5 459-0221
80 mm 5 459-0222
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité