Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Stéréomicroscopes à zoom, Stemi 305
Fournisseur: Zeiss
Les Stemi 305 sont des stéréomicroscopes Greenough compacts.
  • Images tridimensionnelles très nettes
  • Éclairage LED couleur lumière du jour
  • Durée de vie élevée et faible consommation d'énergie
Pour toutes applications d'enseignement, les laboratoires ou la production industrielle.
Informations de commande: Les oculaires sont inclus.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Modèle Type Grossissement Éclairage Cdt Référence VWR Quantité
Pour diascopie et épiscopie Stemi 305 Edu Binoculaire 8× - 40× LED 1 630-2624
Pour épiscopie seule Stemi 305 Mat Binoculaire 8× - 40× LED 1 630-2626
Avec miroir tournant et coulissant Stemi 305 Lab Binoculaire 8× - 40× LED 1 630-2625
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Oculaire Grand champ 10×/23
Technique de contraste Fond clair et fond noir
Zoom 5:1
Système de mise au point Coaxiale micro et macrométrique
Caméra 1,2 MP
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Mallette de transport pour Stemi 305/508 1 ZEIS4350659000000
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité