Imprimer
Filtres pour seringues, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J.T.Baker®
SF01-86EA 335 EUR
SF01-86 SF02-04 SF02-46 SF02-70 SF02-74 SF02-48 SF01-18 SF01-64 SF01-08 SF01-10 SF02-72 SF01-32 SF02-24 SF02-68 SF02-80 SF02-26 SF01-94 SF01-50 SF01-38 SF02-78 SF01-02 SF02-38 SF01-04 SF01-88 SF01-72 SF01-40 SF02-76 SF02-28 SF02-50 SF02-42 SF02-82 SF01-74 SF02-64 SF01-16 SF01-68 SF01-98 SF01-52 SF02-62 SF01-70 SF02-30 SF02-60 SF02-16 SF02-84 SF02-44 SF01-80 SF01-48 SF02-86 SF02-22 SF01-84 SF02-34 SF01-34 SF02-90 SF02-20 SF01-42 SF01-28 SF02-14 SF02-92 SF01-58 SF01-36 SF02-40 SF02-52 SF01-76 SF01-26 SF01-96 SF01-78 SF01-82 SF02-58 SF01-62 SF01-30 SF02-06 SF02-88 SF01-60 SF01-24 SF01-06 SF01-44 SF01-22 SF02-12 SF01-20 SF01-14 SF02-10 SF01-12 SF02-08 SF02-36 SF01-92 SF02-54 SF01-46 SF01-90 SF02-94 SF02-32 SF01-54 SF02-02 SF02-18
Filtres pour seringues, J.T.Baker®
Filtres Filtres-seringue
Ces filtre-seringues sont conçus spécifiquement pour les applications de préparation d'échantillons pour chromatographie et optimisés pour obtenir les résultats les plus cohérents possibles avec moins d’extractibles.
  • Certifiés HPLC
  • Biosécurité garantie selon les tests sur les plastiques de Classe VI
  • Matériau du boîtier : polypropylène
  • Non stérile
  • Chaque filtre possède une entrée Luer-lock femelle et une sortie Luer mâle lisse
  • Pores de grande taille 1,0 µm for pour un rendement élevé et un débit rapide
Disponibles avec des membranes en PTFE (hydrophiles ou hydrophobes), nylon, PES, cellulose régénérée et fibre de verre :
- PTFE hydrophile mouillable à l’eau offre une excellente résistance aux produits chimiques à la fois aux solvants aqueux et organiques agressifs, à la plupart des acides et alcalis
- PTFE hydrophobe résiste à la majorité des solvants, ainsi qu’aux acides et bases forts et convient pour la filtration des gaz
- Le nylon procure un large éventail de compatibilité chimique pour la filtration des solvants aqueux ou organiques. C’est une membrane hydrophile naturelle qui peut être utilisée dans une large gamme de pH
- Le PES offre un faible taux d'absorption des protéines ainsi qu’un débit supérieur
- Les celluloses régénérées présentent un faible taux d'absorption des protéines et une grande résistance aux produits chimiques
- Pré-filtre en fibre de verre (fibre de verre borosilicaté 100 % sans teneur en liant) de type double couche spécialement conçu pour les chargées élevées de particules, parfaites pour les liquides difficiles à filtrer
Certifications: Fabriquée conformément aux directives de gestion de la qualité ISO 9001:2015.