Armoires de sécurité asecos
Les différents types d'armoires de sécurité
Armoires de sécurité pour produits inflammables
Elles permettent de stocker tous vos produits inflammables. Par exemple : acétone, dichlorométhane, cyclohexane, éther diéthylique, éthanol, hexane, xylène, propanol, etc.
Armoires de sécurité anti-feu pour bouteilles de gaz
Elles protègent les bouteilles de gaz d'un risque d'incendie.
Armoire de sureté chimique pour produits chimiques ou toxiques non inflammables
Elles permettent de stocker tout le reste des produits chimiques existants : cuivre sulfate, fer chlorure, glycérol, iode, etc.
Armoires pour produits corrosifs acides et bases non inflammables
Elles permettent de stocker vos produits corrosifs : acide nitrique, acide chlorhydrique, sodium hydroxyde, potassium hydroxyde, etc.
DEMANDER UN DEVIS
"Livre blanc gratuit" sur les risques du stockage et de la manipulation des produits chimiques dangereux
Si la sécurité de vos employés est votre principale préoccupation, ce livre blanc vous permettra une meilleure compréhension des règlementations et des lois sur les risques du stockage.
Toutes vos questions sur les risques du stockage et de la manipulation des produits chimiques dangereux trouveront des réponses.
TÉLÉCHARGER
Vérifiez par vous-même la performance des armoires de sécurité asecos en regardant ces courtes vidéos
Sans aucune armoire de sécurité adaptée, quels sont les risques encourus? Quel est l'intérêt d'être équipé d'une armoire résistante au feu ?
Comment choisir une armoire de sécurité pour produits inflammables ? vidéo comparative de 3 différents types d'armoires
Que se passe-t-il précisément quand une armoire de sécurité asecos est exposée à un incendie ?
Présentation de notre gamme Q-LINE
Lisez nos catalogues présentant nos armoires de sécurité et nos solutions adaptées au stockage de substances dangereuses
La négligence au cours du stockage de matières dangereuses peut engendrer de lourdes conséquences
En cas d'incendie…
Le stockage de produits inflammables provoquera une propagation rapide du feu mais surtout des explosions
Ce qui provoquera des blessés, des morts
Des dommages sur l'environnement
La destruction des locaux et l'arrêt des activités
Des conséquences juridiques
Et les compagnies d'assurance refuseront de verser toute indemnité