Analyse de l'humidité
Analyse de l'humidité
VWR offre une sélection d'analyseurs d'humidité à chauffage infrarouge ou halogène, ou dotés d'éléments chauffants en métal, céramique ou quartz, pour les mesures de routine et de précision.
  • Chauffage infrarouge, sans verre (MB23), halogène pour des résultats rapides (MB25), éléments chauffants avec fenêtres en verre ou en aluminium (MA35)
  • Analyseurs d'humidité haute précision : halogène (MB35, MB45, MA100), éléments chauffants céramique ou quartz (MA100 et MA150)
  • Plusieurs versions certifiées (OCE) sont disponibles pour un usage en métrologie légale