Chromatographie sur couche mince
Chromatographie sur couche mince
La chromatographie sur couche mince (CCM) et la chromatographie sur couche mince haute performance (HPTLC) sont souvent désignées par le terme chromatographie de surface. Il s'agit d'une technique de séparation classique moderne, établie dans le monde entier, qui se distingue par sa flexibilité, sa fiabilité et sa rentabilité.
 La chromatographie sur couche mince offre :
  • une flexibilité très importante ;
  • une méthode de séparation peu onéreuse sans avoir à recourir à des instruments sophistiqués (uniquement pour la CCM) ;
  • la possibilité de traiter simultanément plusieurs échantillons (jusqu'à 72) dans des conditions identiques ;
  • une clarté inégalée et une évaluation visuelle simultanée de tous les échantillons et composants des échantillons ; 
  • une préparation d'échantillons simplifiée grâce à un usage unique de la phase stationnaire.