Colonnes HPLC et UHPLC ACE® par ACT® Ltd
L'entreprise Advanced Chromatography Technologies fabrique la gamme de colonnes HPLC/UHPLC ACE® à base de silice ultra-inerte. Les phases ACE® intègrent les dernières avancées en matière de conception de phase stationnaire LC, offrant ainsi aux chromatographistes un plus large choix de sélectivités alternatives sans compromettre la stabilité ou la robustesse.
Les phases stationnaires ACE® ont été spécialement conçues pour faciliter la résolution des problèmes en matière de chromatographie. Elles comprennent les phases spécifiques C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, CN-ES, SuperC18 et SuperPhenylHexyl uniques, ainsi qu'un grand nombre d'autres phases avec des tailles de pores de 100 Å et 300 Å. Découvrez comment les sélectivités ACE® peuvent vous aider à relever les défis que vous rencontrez dans le cadre de vos applications de chromatographie.
Télécharger le guide d'applications complet ACE® Contacter l'assistance technique