Armoires de sécurité asecos
Les différents types d'armoires de sécurité
Q-Line: Armoires de sécurité pour produits
inflammables
Les armoires de sécurité Q-Line stockent tous vos produits inflammables.
Par exemple : acétone, dichlorométhane, cyclohexane, éther diéthylique, éthanol, hexane, xylène, propanol, etc.
UB-Line: Armoire sous paillasse réfrigérée
UB-S-90K
Ces armoires de sécurité sous paillasse stockent des liquides inflammables. Les armoires UB-Line peuvent être placées sous votre hotte ou votre sorbonne. Disponible également avec une ventilation réfrigérée et filtrée.
V-Line: L'économiseur d'espace pour le laboratoire et l’industrie
Cette armoire de sécurité offre le même volume de stockage qu'une armoire standard. Les armoires V-Line apportent plus de confort avec les tiroirs verticaux pour une manipulation et un stockage des produits plus faciles.
SL-Line: Armoires pour produits corrosifs acides et bases non inflammables
Les armoires SL-Line peuvent stocker vos produits corrosifs : acide nitrique, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium, etc.
DEMANDER UN DEVIS
Ftele
"Livre blanc gratuit" sur les risques du stockage et de la manipulation des produits chimiques dangereux
Si la sécurité de vos employés est votre principale préoccupation, ce livre blanc vous permettra une meilleure compréhension des règlementations et des lois sur les risques du stockage. Cette nouvelle édition contient des informations d’experts. Toutes vos questions sur les risques du stockage et de la manipulation des produits chimiques dangereux trouveront des réponses dans ce guide de plus de 130 pages remplies de conseils et d’exemples pratiques.
TÉLÉCHARGER
anchor
Vous voulez stocker vos substances dangereuses en toute sécurité ?
Asecos fournit à chaque application l'armoire de sécurité appropriée.
Utilisez le configurateur pour créer votre solution personnalisée.
CONFIGURATEUR
Vérifiez par vous-même la performance des armoires de sécurité asecos en regardant ces courtes vidéos
V-LINE
Armoires de sécurité avec tiroirs verticaux entièrement automatisés - le dernier développement innovant et économique d'asecos.
K-UB LINE
Soyez prudent ! Conservez-vous correctement les liquides inflammables et sensibles à la température ? L'armoire de réfrigération asecos type 90 est une solution conforme aux normes.
COMPARAISON DES PRODUITS
Dans cette vidéo impressionnante, vous apprendrez comment les différents types d'armoires se comportent en cas d'incendie – REGARDEZ ! C’est à propos de votre sécurité personnelle !
CARACTÉRISTIQUES DE SECURITÉ
Qu'est-ce qui rend une armoire de sécurité sûre et sans danger ? Découvrez les caractéristiques de sécurité qui vous assurent la bonne décision !
Lisez nos catalogues présentant nos armoires de sécurité et nos solutions adaptées au stockage de substances dangereuses
La négligence au cours du stockage de matières dangereuses peut engendrer de lourdes conséquences
En cas d'incendie…
Le stockage de produits inflammables provoquera une propagation rapide du feu mais surtout des explosions
Ce qui provoquera des blessés, des morts
Des dommages sur l'environnement
La destruction des locaux et l'arrêt des activités
Des conséquences juridiques
Et les compagnies d'assurance refuseront de verser toute indemnité