Gants et doigtiers pour salles blanches
test test
Les gants et les doigtiers sont utilisés dans les salles blanches pour protéger des agents contaminants aussi bien l'opérateur que les produits sensibles fabriqués.
Gants et doigtiers pour salles blanches Nous proposons une vaste gamme de gants pour les salles blanches et les environnements contrôlés, adaptés aux besoins techniques et fonctionnels pour les fournitures médicales, la protection personnelle ou la salle blanche. Les exigences de performance comme l'adhérence, le confort et la longueur influeront sur votre choix en faveur d'un certain type de gants selon les différentes applications.
Les gants stériles et non stériles compatibles ISO de classes 4 et 5, spécialement conçus pour les environnements de salle blanche pour le Life Science, offrent un confort, une résistance et une sensibilité tactile exceptionnels. 
Nous vous recommandons vivement de tester les gants dans la pratique avant de choisir un modèle.
Notre conseil :
Gants textiles en sous-gants pour réduire la transpiration en cas de port de gants stériles en latex et en nitrile pour salles blanches.
Bandes adhésives Cuff Stripes
Bandes Cuff Stripes pour sceller efficacement le gant au vêtement en salle blanche.