Articles de papeterie pour salle blanche
Pour permettre une notation et une conservation optimales des données et autres informations en salle blanche, nous vous proposons un assortiment complet de papiers, carnets de notes et autres articles de bureau adaptés à ces zones.
Articles de papeterie pour salle blanche
Les carnets de notes et pense-bêtes sont conçus en papier pour salle blanche. Il est possible d'écrire des deux côtés de la feuille. Les tablettes sont solides et résistantes, ce qui facilite la prise de notes en salle blanche et en environnement contrôlé.
Des marqueurs pour salles blanches spéciaux avec système anti-dérapant offrent une prise de note optimale, même avec des gants. L'encre (différentes couleurs disponibles) des marqueurs pour salles blanches est permanente, même sur surface froide et humide (emballages plastiques et matériel de laboratoire à usage unique, par exemple), et sèche rapidement. Elle ne bave pas, mais il est possible de l'enlever en frottant.