Honeywell
Depuis des dizaines d'années, Honeywell Research Chemicals propose une large gamme de solvants et de produits de laboratoire essentiels sous les marques Burdick & Jackson™ et Riedel-de Haen™.
Le portefeuille d'Honeywell n'a cessé de croître, et comprend aujourd'hui la plupart des marques et lignes de produits chimiques pour le laboratoire et la Recherche les plus renommées : Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ et TraceSELECT™.
Le portefeuille COMPLET d'Honeywell Research Chemicals est disponible auprès de VWR.
Solvants
La plus grande gamme de solvants sur le marché, comprenant :
  • Chromasolv™ – pour les applications GC-HS, LC-MS et UHPLC
  • TraceSELECT™ – pour l'analyse de traces et des faibles teneurs en métaux
  • Solvants pour la spectroscopie : pour les applications IR et UV-Visible
  • Gamme de solvants anhydres pour les applications sensibles à l'humidité
  • ACS, qualité pharmacopée - pour les applications industrielles et pharmaceutiques les plus exigeantes
Afficher les produits
CHROMASOLV®"
TraceSELECT™
Marque mondialement connue, elle fait désormais partie du portefeuille Honeywell ... et donc de l'offre VWR ! Elle propose des produits chimiques et réactifs pour :
  • Les applications analytiques, notamment les tampons, additifs, solutions volumétriques et étalons.
  • L'essentiel pour l'analytique : acides, bases, sels, tampons pH et de nombreux autres réactifs, notamment TraceSELECT™ Inorganics pour l'analyse de traces et des faibles teneurs en métaux, ainsi que les sels à écoulement libre pour les matières inorganiques hygroscopiques
  • Le titrage Karl Fisher : comprend le réactif original Hydranal™, fabriqué par l'usine allemande d'Honeywell depuis plus de 30 ans. La méthode la plus utilisée et la plus précise pour mesurer la teneur en eau de n'importe quel échantillon, du ppm à la teneur à 100%.
Afficher les produits
Hydranal™
TraceSELECT™
Les produits dédiés à la synthèse des oligo-éléments et des peptides feront leur arrivée en Europe courant 2017.
En attendant, vous pouvez consulter les références que nous vous proposons déjà dans ces gammes.
  • Solvants et réactifs de la marque déposée BioSyn™ : pour de faibles teneurs en eau ou en amines et de faibles niveaux de particules spécifiques.
Afficher les produits
BioSyn™
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS