Biochromatographie
Biochromatographie
VWR offre une gamme de produits pour la purification de protéines, basée sur diverses technologies éprouvées, telles que l'échange d'ions (IEX), l'ultrafiltration, la dialyse et la purification par chromatographie d'affinité.
La technologie par affinité peut être utilisée pour isoler des molécules spécifiques d'un mélange (p. ex. purification His·Bind®), purifier une molécule souhaitée pour des études d'interaction (p. ex., immobilisation sur résine GST·Bind™) ou éliminer un composant d'une réaction (p. ex., élimination de protéases avec les kits de capture/clivage). Pour les protéines recombinantes, l'ajout de tags de fusion à l'aide de vecteurs d'expression appropriés permet la purification par affinité par le biais de plusieurs stratégies.
Notre sélection de supports de chromatographie d'affinité par métal immobilisé (IMAC) pour la purification de protéines de fusion His·Tag®, est la plus vaste disponible. Elle inclut de la résine His·Bind à base d'agarose, de la résine His Bind Ni-NTA non extractible, préchargée, des billes d'agarose His·Mag™ magnétiques, des cartouches et des colonnes rapides His Bind préchargées, à base de cellulose, ainsi que de la résine Fractogel® His·Bind méthacrylate, ce qui permet des capacités et des pressions plus élevées. D'autres résines d'affinité à base d'agarose permettent une purification rapide des protéines de fusion GST·Tag™, S·Tag™ et T7·Tag®.
OUVRIR LA SECTION PURIFICATION DE PROTEINES SUR LE MICROSITE DEDIE AUX SCIENCES DE LA VIE