Purification
Purification
Comment purifier votre échantillon en utilisant la chromatographie en phase liquide ? Selon la nature de votre échantillon et la pureté requise, il existe plusieurs options disponibles, allant de la chromatographie Flash de base à la HPLC préparative dirigée en masse. Si vous avez des échantillons critiques à purifier, laissez-nous vous aider à trouver une solution.
La HPLC préparative ou la LC préparative sont souvent utilisées comme étape finale pour raffiner une matière première après la synthèse ou l'extraction d'un produit naturel. Choisir la bonne colonne LC préparative dépend souvent des travaux antérieurs réalisés ou d'une méthode d'analyse développée précédemment.
Pages des produits