Réfrigérateurs & congélateurs Liebherr
8 bonnes raisons de choisir Liebherr
  • Solution adaptée
    La gamme Liebherr a été élaborée à partir des besoins terrains du laboratoire, de la santé, de la recherche et de l’industrie.
  • Hautes performances
    Des appareils hautes performances pour garantir la stabilité et l’homogénéité des températures
  • Sécurité intégrée
    Dispositifs d’alarme et de surveillance intégrés de série.
  • Large gamme
    Des capacités de 140 à 1430 litres, en porte pleine ou vitrée, pour répondre aux multiples besoins de stockage et contraintes
  • Cartographie
    Toute la gamme qualifiable est livrée avec une cartographie 9 points FDX 15-140
  • Haute qualité
    Un équipement haut de gamme complété par de nombreuses options et accessoires
  • Basse consommation
    Des performances énergétiques et des consommations électriques réduites
  • Éco-actifs
    Des appareils Eco-actifs utilisant des fluides propres au faible impact environnemental
Téléchargez : Le guide du froid Demandez un devis
Qu’est ce que la qualification d’une enceinte ?
Cette opération météorologique consiste à valider les performances d’homogénéité et de stabilité
des températures par rapport à un besoin défini, par exemple 5°C +/- 3°C.
La qualification respecte un cadre normatif.
    Pour en savoir plus consultez l’infographie :
    Le guide du froid
    Réfrigérateurs, congélateurs qualifiables
    Réfrigérateur Laboratoire Biomed
    Garantie d’une température de conservation entre +3°C et +7°C
    en savoir plus
    Réfrigérateur Laboratoire
    Garantie d’une température de conservation entre +2°C et +8°C
    en savoir plus
    Réfrigérateur Laboratoire Atex
    Conformité au stockage des produits volatiles non corrosif à une température de conservation garantie entre +2°C et + 8 °C.
    en savoir plus
    Congélateur Laboratoire
    Garantie d’une température de conservation inférieures à -15°C jusqu’à -35°C
    en savoir plus
    Réfrigérateur à médicaments
    Conformité au stockage des médicaments et vaccins à une température de conservation garantie entre +2°C et + 8 °C.
    en savoir plus
    Réfrigérateurs, congélateurs non qualifiables
    Armoires Atex
    Conformité au stockage froid des produits volatiles et non corrosifs
    en savoir plus
    Armoires Professionnel
    Réfrigérateurs et congélateurs multifonctions à usage intensif
    en savoir plus
    Armoires Ménager
    Réfrigérateurs et congélateurs domestiques hautes performances
    en savoir plus
    Tous les réfrigérateurs et congélateurs LIEBHERR
    Tous les congélateurs
    Venez découvrir toute la gamme de congélateurs Liebherr
    en savoir plus
    Tous les Réfrigérateurs
    Venez découvrir toute la gamme de réfrigérateurs Liebherr
    en savoir plus
    Précurseur en la matière, LIEHBERR s’est engagé durablement dans le respect de l’environnement : choix de matériaux, durabilités des appareils, efficacité énergétique optimal, fluides réfrigérants écologiques, recyclage.  
    Cet arrangement se fait dans une démarche globale avec la volonté d’amélioration continue pour toutes les questions environnementales, avec des sites de production certifiés ISO 14 001 depuis 2009.
    Téléchargez : Le guide du froid Demandez un devis