De Merck à Merck Millipore pour l'industrie pharmaceutique
Les solvents, acides, sels LiChrosolv® et EMSURE®, les colonnes de chromatographie Chromolith® et le préleveur d'air MAS-100 NT® pour votre activité en industrie pharmaceutique.
De Merck à Merck Millipore pour l'industrie pharmaceutique
Vous aimez les produits chimiques Merck mais il est difficile de trouver le bon produit pour votre application pharmaceutique ? Ne cherchez pas plus loin.
Merck a mis au point cette campagne pour l'industrie pharmaceutique pour vous donner une vision complète de tous les produits disponibles pour votre application.
Du très connu acétonitrile 1.00030.2500 au système de purification de l'eau Milli-Q® de Merck Millipore.
Découvrez une sélection de solvents, acides, basesétalons pour l'ICP, systèmes d'analyse de l'eau, etc. 
Tout est réuni pour vos applications en chromatographie, environnement, prélèvement d'air, contrôle qualité, préparation d'échantillon, détermination de l'eau, analyse des éléments, etc.  
R&D
Top
Colonnes Chromolith® WP300 pour les bio-applications
Les nouvelles colonnes Chromolith® WP300 sont spécialement conçues pour les bio-applications. Ces colonnes de silice monolithique à larges pores (300 Å) sont constituées d'un seul barreau continu de silice poreuse de haute pureté qui est ensuite greffée avec un groupement C18, C8, C4 ou Protéine.
Avantages des colonnes préparatives :
  • Une bio-récupération élevée et des sélectivités spécifiques pour les biomolécules
  • Des séparations à grande vitesse possible
  • Une durée de vie des colonnes sensiblement plus longue
  • Une résistance élevée au colmatage de la colonne
  • Des réductions de coûts grâce à un débit d'échantillons supérieur et à la durabilité de la colonne
Voir les colonnes Chromolith® WP300
Colonnes HPLC Chromolith® HR (Haute Résolution)
Les colonnes Chromolith® sont uniques sur le marché de la chromatographie. Elles sont constituées d'un seul barreau de silice monolithique de haute pureté. C'est le résultat d'une structure de pores bimodale qui améliore grandement les performances chromatographiques en termes d'efficacité de séparation et de contre-pression de colonne.
Voir les colonnes Chromolith® HR
Solvants LiChrosolv®
Les solvants LiChrosolv® sont idéaux pour les séparations reproductibles.
Avantages des solvants LiChrosolv® :
  • Une adéquation documentée à la détection UV, en fluorescence et de masse, également utilisée en UHPLC
  • Une distinction optimisée entre les pics et la ligne de base
  • Une résolution et une sensibilité élevées
  • Une ligne de base sans interférence pour une meilleure reproductibilité
  • Découvrez, par exemple, les spécifications et le certificat d'analyse de l'acétonitrile hypergrade (MERC1.00029.2500)
Voir les solvants LiChrosolv®
Solvants en chromatographie en phase gazeuse et LC-MS
L'analyse précise des solvants résiduels dans les substances médicamenteuses avec la chromatographie en phase gazeuse, l'analyse de traces organiques et les méthodes à base de LC-MS nécessitent des solvants très purs avec des concentrations extrêment faibles en solvants résiduels définis. 
Merck a spécifiquement développé ces solvants pour ces domaines d'application. Cliquez dans le tableau ci-dessous pour voir la gamme de produits qui vous concerne.
HPLC / UHPLC LC-MS Lichrosolv® Hypergrade
Autres Lichrosolv® gradient et Lichrosolv® isocratic
GC GC-MS Suprasolv® GC-MS / Unisolv®
Autres Suprasolv® / Unisolv®
Contrôle Qualité
Top
MAS-100 NT® - Préleveurs d'air
Le Préleveur d'air  pour le contrôle microbiologique MAS-100 NT® est un instrument portable destiné à une utilisation dans les environnements critiques. Il est compact mais néanmoins sophistiqué. Il délivre la plus haute qualité en matière de contrôle microbiologique de l'air. Les avantages sont :
  • Très facile à manipuler
  • Matériel et logiciel développés selon les GAMP 4
  • Un capteur de débit est utilisé pour mesurer et garantir un débit de 100 SLPM ±2,5%
  • Validé selon l'EN ISO 14698 Partie 1 Annexe B
  • Répond pleinement aux exigences de l'indice d50 lors de l'utilisation de la tête de prélèvement 300x0,6 mm
Voir les préleveurs d'air Merck             Demandez une démonstration du MAS 100
Boîtes prêtes à l'emploi Envirocheck®
Les boîtes prêtes à l'emploi Envirocheck® sont conditionnées sous triple emballage, stérilisées au rayonnement gamma et peuvent être stockées à température ambiante. Elles sont disponibles en 55 et 90 mm de diamètre. Elles sont le complément idéal des préleveurs d'air MAS-100 NT®.
Les avantages :
  • Un stockage entre +15 °C et +25 °C
  • Stérilisées au rayonnement gamma, triple emballage
  • Sachet intérieur imperméable au H2O2
  • 4 neutraliseurs
  • Longue conservation – jusqu'à 9 mois
Voir les produits Envirocheck®
Acides, sels et solvants EMSURE®
Les acides, sels et solvants EMSURE®  vous offrent :
  • Une précision et une fiabilité à chaque usage
  • Une commodité et une sécurité
  • Une conformité réglementaire (ISO 6353, ACS, Réact. Ph. Eur.)
Ils sont testés sur près de 70 paramètres dans les laboratoires de contrôle qualité de Merck à Darmstadt, en Allemagne.
Découvrez, par exemple, les spécifications de l'acide acétique cristallisable, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1.00063.1000.
Les spécifications regroupent plus de 50 paramètres, bien plus que ceux qui est recommandé par la Pharmacopée européenne. 
Voir les produits EMSURE®
Un dosage de l'eau fiable Aquastar™
Les réactifs et étalons Karl Fischer Aquastar sont incontournables pour des résultats fiables de la teneur en eau. Le titrage selon Karl Fischer est une des méthodes les plus précises et les plus rapides pour déterminer les teneurs en eau dans une gamme allant de 10 ppm à 100 ppm.
Les étalons Aquastar™ sont conformes aux exigences de l'accréditation DIN EN ISO / IEC 17025.
Contactez votre spécialiste VWR local pour recevoir une application spéciale ou un pack de démarrage.
Voir les produits AquastarTM
Certipur®, étalons mutli-éléments pour l'ICP
Tous les étalons d'ICP Merck Certipur® sont conformes à l'ISO 17025 et à l'ISO guide 34. Ces étalons multi-éléments offrent une traçabilité jusqu'aux étalons primaires et sont fournis avec un certificat d'analyse très complet.
Voir les étalons ICP Certipur®
Environnement
Top
Voir les spectrophotomètres Spectroquant®
Production
Top
TSB de haute qualité
Le Bouillon Trypticase Soja (Tryptic Soy Broth (TSB)) de Merck est testé pour vérifier sa stérilité et l'absence de mycoplasmes.Il se présente sous la forme de granules haute performance, conditionné sous triple emballage et prêt à être utilisé en salles propres
Voir la sélection de TSB ci-dessous :
Bouillon trypticase soja, sans composé d'origine animale, irradié, triple emballage, 5kg
Bouillon trypticase soja, irradié, triple emballage, 5kg
Msynth®plus pour la synthèse organique
Les produits Msynth®plus sont spécialement développés pour la synthèse organique dans des environnements réglementés pour rendre la qualification des matières premières aussi simple que possible. La gamme est qualifiée pour une utilisation en synthèse GMP et optimisée pour la recherche, le développement de procédés et la production. L'offre comprend des produits chimiques organiques et inorganiques, incluant des building blocks (synthons), des réactifs, des solvants, des produits pour les process industriels et des additifs. 
Voir les produits Msynth®plus
Général
Top
Acides en flacons de sécurité Safebreak
Les flacons Safebreak en verre de Merck ont un revêtement en PE (polyéthylène). Si le verre casse, les éclats de verre sont retenus par l'enveloppe en PE.
Voir les acides en flacons de sécurité Safebreak®
Extran®
Les agents de nettoyage Extran® sont conçus pour une utilisation dans les laboratoires et les installations de production. Ils assurent un nettoyage complet et sans résidus. Tous les ingrédients actifs sont biodégradables.
Voir les produits Extran®
Chemizorb®
Les absorbants Chemizorb® sont constitués de copolymères minéraux ou synthétiques poreux, qui sont chimiquement inertes. En fonction du type, ils sont capables d'absorber de 100 à 400 % de leur poids moléculaire de matière liquide. Ils sont conçus pour absorber les liquides renversés de façon rapide et sûre.
Voir les produits Chemizorb®
Système de purification d'eau Milli-Q® IQ 7000
Le Milli-Q® IQ 7000 est conçu pour que vos expériences soient exemptes de traces de contaminants ioniques. C'est un système qui fournit de l'eau ultra pure à faible COT (Carbone Oxydable Total) quand il est associé à son nouveau distributeur d'eau Q-POD®. Les avantages :
  • Compact et ergonomique
  • Une distribution simple et intuitive
  • Une lampe UV éco-responsable (sans mercure)
  • Des médias de purification avec des performances exceptionnelles
Voir les produits Milli-Q®
NOUVEAUX systèmes de prélèvement
Découvrez les NOUVEAUX systèmes de prélèvement de Merck pour une manipulation sûre des acides et des bases en bidons et en fûts.
  • Un maniement des produits dangereux sûr, facile et sans contamination
  • Une sécurité de l'utilisateur au maximum
  • Des économies en minimisant les problèmes de sécurité lors de la manipulation quotidienne des produits dangereux
Voir la sélection de produits