Imprimer
Pompe rotative, Alcatel Pascal, SD
Fournisseur: ALCATEL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALCA105SDMHEMEA 0 EUR
ALCA105SDMHEM
Pompe rotative, Alcatel Pascal, SD
Pompes Pompes à vide à palettes
Cette pompes à palette mono-étagée est idéale lorsqu’une capacité élevée de pompage des vapeurs condensables est nécessaire ou
lorsqu’une pression limite faible n’est pas indispensable. Pour toutes applications courantes non corrosives nécessitant un vide élevé.
  • Moteurs universels monophasés
  • Stabilité de pompage et faible niveau sonore
  • Commande de lest d’air et voyant de niveau d’huile placés sur la façade avant pour faciliter l’encastrement de la pompe
  • Embouts d’aspiration et de refoulement orientables, brides DN 25 ISO-KF
  • Température d’utilisation de 12 à 45°C
  • Utilisation et maintenance aisées grâce à un kit de maintenance optionnels