Imprimer
Pissettes à col étroit
Fournisseur: KAUTEX TEXTRON
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
KAUT76083EA 10.9 EUR
KAUT76083
Pissettes à col étroit
Flacons Pissettes
En PE-BD translucide, bouchon et tige de distribution en PE-BD
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 80 °C
  • Anti-fuites
Économiques, souples et faciles à presser, elles s'utilisent avec les solutions telles que l'eau, les savons, les acides et alcalis dilués. L'embout découpable accélère le débit.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 80 °C
  • Anti-fuites
Économiques, souples et faciles à presser, elles s'utilisent avec les solutions telles que l'eau, les savons, les acides et alcalis dilués. L'embout découpable accélère le débit.