Imprimer
Colonnes capillaires, VF-1701ms
Fournisseur: Agilent Technologies
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VARICP9148EA 452 EUR
VARICP9148 568-0756 568-0770 568-0767 568-0766 568-0765 568-0757 568-0761 568-0760 568-0769 568-0763 568-0759 568-0758 568-0768 568-0764 568-0762
Colonnes capillaires, VF-1701ms
Colonnes pour chromatographie
Colonne GC pour pesticides, PCB et composés organiques semi-volatils
  • Forte inertie pour les analytes difficiles comme p,p'-DDT afin d'améliorer la productivité
  • Désactivation de la colonne pour une analyse des traces plus précise
  • Élimine les pics fantômes et les lignes de base instables pour fournir des données plus fiables
Cyanopropylphényl à 14% à très faible ressuage, PDMS à 86%
Limites de température : -20...280/300 °C
Phases similaires : SPB-1701, Rtx-1701, BP-10, OV-1701, 007-1701, ZB-1701