Imprimer
Électrode de référence combinée, XM950
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HACHB31M950EA 543 EUR
HACHB31M950
Électrode de référence combinée, XM950
Électrode en argent pour la détermination de la teneur en mercaptan par titrage