Le lecteur de carte mémoire se branche sur n'importe quel port USB pour obtenir un rapport immédiat. Le rapport inclut la date, l'heure et les relevés du capteur.
- Enregistrement de 5,9 millions de mesures
- Capteur en flacon scellé protégé contre les variations de température du réfrigérateur
- Solution du flacon scellé certifiée sans danger par la FDA (Food and Drug Administration)
- Fonction mini/maxi permet d'afficher des mesures de n'importe quelle période
- Alarme (visuelle et sonore) définie par l'utilisateur pour les valeurs hautes et basses au dixième de degré (0,1 °C) près
- Affichage unique sur quatre lignes: Température de sonde en flacon, température ambiante, humidité, heure
Câble de deux mètres
Certifications: Traceability provided from ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001 and standards provided by NIST.
Informations de livraison: Livrés avec sonde, câble, carte mémoire SD 256 Mo, lecteur de carte, fixations magnétiques et VELCRO®, support mural, de paillasse, trois piles AA, adaptateur et certificat Traceable.