Cet enregistreur de données autonome enregistre les relevés sur une carte SD amovible. Le lecteur de carte (fourni) se branche sur n'importe quel port d'ordinateur USB et permet d'obtenir un rapport immédiatement.
- Lecteur de carte doté d'un connecteur USB; aucun logiciel à installer
- Affichage de la date, de l'heure du jour et de tous les relevés du capteur
- Fonctions mini/maxi
- Alarme sonore et visuelle (LED), réglable par incréments de 0,1 °C
- Écran LCD d'affichage sur quatre lignes (H: 17 mm)
Certifications: L'étalonnage est conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, également accrédité par A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Informations de livraison: Livré avec une carte SD de 256 Mo, un lecteur de carte USB, des fixations magnétiques, des bandes VELCRO®, un support mural, un support de paillasse, trois piles AA, un adaptateur et un certificat d'étalonnage Traceable®.