Imprimer
Pointes de seringues Encode pour pipettes à usage répétitif, électronique/manuelle, AutoRep™
Fournisseur: Mettler-Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RAINENC-50MLEA 56.8 EUR
RAINENC-50ML RAINENC-12MLS RAINENC-500 RAIN17001874 RAIN17001880 RAINENC-25MLS RAINENC-500S RAIN17001877 RAINENC-SET RAINENC-25ML RAIN17001883 RAINENC-1250 RAIN17001873 RAIN17001884 RAIN17001875 RAINENC-12ML RAIN17001876 RAIN17001879 RAINENC-100 RAINENC-1250S RAIN17007399 RAINENC-5MLS RAIN17001881 RAINENC-100S RAIN17001872 RAINENC-50MLS RAINENC-2500S RAINENC-2500 RAINENC-5ML RAIN17007400 RAIN17001871
Pointes de seringues Encode pour pipettes à usage répétitif, électronique/manuelle, AutoRep™
Pointes de pipettes
Ces pointes de seringues sont conçues pour une utilisation avec les pipettes manuelles et électroniques de type AutoRep E et AutoRep S. Les pointes de pipettes de 25 et 50 ml incluent un adaptateur.
  • Idéales pour les liquides visqueux ou sous haute pression de vapeur
  • Aucune erreur de réglage du volume - la seringue est automatiquement reconnue par AutoRep E
  • Déplacement positif : tous les échantillons liquides peuvent être utilisés, aqueux et non aqueux
  • Les pointes de seringues stériles sont exemptes d'endotoxines et conditionnées en emballage individuel