Imprimer
Colonnes de chromatographie par perméation sur gel, NUCLEOGEL® GPC
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MANA719403EA 3040 EUR
MANA719403 MANA719414 MANA719402 MANA719413 MANA719412 MANA719411 MANA719410 MANA719409 MANA719418 MANA719406 MANA719405 MANA719404
Colonnes de chromatographie par perméation sur gel, NUCLEOGEL® GPC
Colonnes pour chromatographie
Polymer based phases for size exclusion chromatography (SEC) or gel permeation chromatography (GPC) of water insoluble substances.
  • Highly crosslinked macroporous, spherical polystyrene divinylbenzene
  • Good mechanical stability
  • Eluent in column toluene
The Valco type guard column will be connected with Valco type analytical column by a short capillary.