Imprimer
Enregistreurs de température à usage unique
Fournisseur: EBRO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1340-6332
620-1974EA 415 EUR
620-1974
Enregistreurs de température à usage unique
Enregistreurs de données
These single-use data loggers are suitable for single-use temperature monitoring during transport of pharmaceutical products, food, medicine and other temperature-sensitive or perishable goods.
  • Limites haute et basse configurables avec indication visuelle (LED rouge)
  • Programmation en option grâce à un logiciel conforme à la norme FDA 21 CFR Partie 11 (Winlog.basic)
  • Plus de procédures IQ/OQ longues et coûteuses grâce à un processus de génération de rapports standard
They provide high accuracy and have a convenient USB connection enabling automatic PDF generation of measured values. Connect the logger to any PC after transport and get the measured data in a standard PDF document without any additional software.
Certifications: DIN EN 12830 (S, T, C, D, 1), ATP.
Informations de livraison: Fournis avec une pile bouton lithium.