Imprimer
Lame adhésive, HistoBond® +S
Fournisseur: Marienfeld
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HistoBond®
MARI0810501EA 1080 EUR
MARI0810501
Lame adhésive, HistoBond® +S
Lames Lames adhésives
Cette lame adhésive a été conçue pour le montage de coupes tissulaires.
  • Autoclavable
  • Zone de marquage et bords rodés à 90°