Imprimer
Lingettes pour salle blanche, Super Polx® SWSE
Fournisseur: Berkshire
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Super Polx®
BERKSPSWSE0404B1S1EA 973 EUR
BERKSPSWSE0404B1S1 115-1787 115-1786 BERKSPSWSE121210S1
Lingettes pour salle blanche, Super Polx® SWSE
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Les lingettes à bords soudés pour salle blanche en fils continus à double tricotage 100% polyester sont particulièrement adaptées au nettoyage général et à la désinfection des zones et machines critiques.
  • Solides, résistantes aux déchirures et à l'abrasion
  • Très bonne absorption
  • Faible émission de particules et fibres
  • Stérilisables par autoclave, irradiation aux rayons gamma ou bêta
  • Lavées et conditionnées en salle blanche ISO 4 (classe 10) ; traçabilité des lots sur chaque emballage
Idéales pour le nettoyage et l'essuyage en grand volume et économiques.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1, ISO 3, M1.5 et supérieures.
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.