Imprimer
Lingettes pour salle blanche, présaturées, stériles, SatPax® 1000
Fournisseur: Berkshire
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SatPax®
BERKSSP1000.001.24EA 848 EUR
BERKSSP1000.001.24
Lingettes pour salle blanche, présaturées, stériles, SatPax® 1000
Essuyeurs Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Les lingettes stériles SatPax® 1000 associent les lingettes non tissées Durx® 670 composées d'un mélange enchevêtré par procédé hydraulique de 55% de cellulose et de 45% de polyester, et un haut niveau de saturation de 70% d'isopropanol et de 30% d'eau désionisée.
  • Aucun liant chimique dans le matériau de base
  • Pliage en C pour un seul prélèvement
  • Irradiées aux rayons gamma et validées stériles à un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10-6 conformément aux directives de l'AAMI
  • Faible nombre de substances extractibles, de particules et de fibres
  • Surface lisse et résistante avec bonne résistance à l'humidité pour une meilleure efficacité de nettoyage
  • Réduit l'utilisation d'alcool et les frais de préparation/manutention
Ces lingettes sont conçues pour le nettoyage humide des surfaces critiques où le contrôle des solvants inflammables et des concentrations de solvants inflammables est nécessaire. Conviennent également au nettoyage final des surfaces ou des produits avant la fabrication ou l'emballage, ainsi que pour l'élimination du nettoyage et la désinfection des résidus dans les environnements stériles.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur : blanc
Conditionnement: lingettes pliées en C dans des emballages refermables et résistant aux solvants.
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.