Imprimer
Lingettes pour salle blanche, présaturées, stériles, SatPax® HA
Fournisseur: Berkshire
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SatPax®
BERKSSPHA.001.12EA 783 EUR
BERKSSPHA.001.12
Lingettes pour salle blanche, présaturées, stériles, SatPax® HA
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Les lingettes stériles SatPax® HA associent les lingettes ValuSeal® HA scellées par ultrasons et aux bords lavés, composées de matériau 100% polyester tissé en filaments continus, et un haut niveau de saturation de 70% d'isopropanol et de 30% d'eau désionisée.
  • Un haut niveau de saturation est idéal pour le retrait des résidus de nettoyage et de désinfection en environnements stériles
  • Niveau critiquement faible de particules, fibres, ions et substances extractibles associé à une haute résistance à l'abrasion
  • Réussit le test LAL pour les endotoxines <20 EU/dispositif
  • Réduit l'utilisation d'alcool, les frais de préparation/manutention et les émissions de COV
  • Augmente l'efficacité du nettoyage et la cohérence des protocoles de nettoyage
Elles sont conçues pour le nettoyage humide des surfaces critiques où le contrôle des solvants inflammables et des concentrations de solvants inflammables est nécessaire. Conviennent également au nettoyage final des surfaces ou des produits avant la fabrication ou l'emballage.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1, ISO 3, M1.5.
Couleur : blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904