Imprimer
Pipettes Pasteur
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VITL149093EA 0 EUR
VITL149193 VITL149293 VITL149393 VITL148893 VITL148993 VITL149093
Pipettes Pasteur
Pipettes Pipettes Pasteur
Micropipettes à usage unique en PEBD. Excellente reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre, idéales pour la distribution des aliquotes de portions liquides.
  • Peuvent être surgelées lorsqu'elles sont remplies ou converties en récipients scellés par thermo-soudure
  • La poire d'aspiration intégrée peut être facilement comprimée : la fatigue des doigts résultant d'opérations de pipetage fréquentes est ainsi évitée
  • Peuvent être stérilisées par irradiation aux rayons gamma ou de gaz