Imprimer
Pipettes graduées, SILBERBRAND ETERNA, type 2, classe B, distribution totale
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SILBERBRAND ETERNA
BRND27009EA 67.4 EUR
BRND27009 BRND27005 BRND27006 BRND27013 BRND27002 BRND27010 BRND27011
Pipettes graduées, SILBERBRAND ETERNA, type 2, classe B, distribution totale
Pipettes Pipettes graduées
En verre AR-Glas®.
  • Étalonné pour la distribution (TD, Ex)
  • Volume nominal en haut
DIN EN ISO 835
Longueur : 360 mm ±10 mm, sauf pour pipettes 25 ml : 450 mm ±10 mm
Certifications: DIN EN ISO 835
Attention: * Utilisables avec des tampons d'ouate
* Utilisables avec des tampons d'ouate