Imprimer
Pipettes graduées, BLAUBRAND® USP, type 2, classe AS, distribution totale
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLAUBRAND® ETERNA
BRNDUSP27513EA 49.8 EUR
BRNDUSP27513 BRNDUSP27511 BRNDUSP27506 612-4755 612-4754 612-4757 BRNDUSP27509 612-4756
Pipettes graduées, BLAUBRAND® USP, type 2, classe AS, distribution totale
Pipettes Pipettes graduées
En verre AR-Glas®
  • Étalonnées pour la distribution (TD, Ex), volume nominal en haut
  • Marquage et inscriptions très contrastés en émail bleu
  • Temps d'attente de 5 secondes
  • Utilisables avec des tampons d'ouate
  • Avec certificat de lot USP ; sur demande, également disponible avec certificat USP individuel
DIN EN ISO 835
Longueur : 360 mm ±10 mm
Certifications: DIN EN ISO 835. Marquage DE-M.
Attention: * Seuil d'erreur USP : ±0,01 ml
* Seuil d'erreur USP : ±0,01 ml