Imprimer
Gants pour boîtes à gants, PU
Fournisseur: Piercan
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PIEC16800PUR114/10EA 3500 EUR
PIEC16800PUR114/10 112-5280
Gants pour boîtes à gants, PU
Gants
Ces gants en PU offrent une protection efficace contre les risques mécaniques de résistance à la déchirure, perforation et rupture. Ils sont dédiés aux applications en environnements très oxydants, dont l'ozone, l'oxygène actif et les radicaux libres.
  • Propriétés mécaniques exceptionnelles aux perforations, déchirures et coupures
  • Haute résistance à l'ozone et aux UV
  • Flexibilité et dextérité: Excellent comportement contre les radiations ionisantes
Pour les champs d'application, tels que les industries nucléaires et les sciences de la vie ie. industries pharmaceutique et médicale.
Certifications: EN 388 (4122), EN 421 ; Cat. III