Imprimer
Colonnes HPLC, Accucore™ Urea-HILIC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
27726-102130
554-2329EA 1040 EUR
554-2329
Colonnes HPLC, Accucore™ Urea-HILIC
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes offrent une sélectivité HILIC unique et une faible activité d'échange d'ions. Core Enhanced Technology permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans perte de charge élevée requise par les particules inférieures à 2 µm.
  • Séparations rapides avec une résolution élevée
  • Pertes de charge faibles
  • Phase stationnaire hydrophile reliée
Rugged 2,6 µm solid core particles enable fast, high-resolution separations at low backpressures. The Urea-HILIC bonded hydrophilic stationary phase offers unique selectivity and has lower ion exchange activity compared to other HILIC phases. Robust bonding technology and tightly packed beds ensure excellent reproducibility and long column lifetimes.
Informations de commande: Guard cartridges require use of corresponding Thermo Scientific UNIGUARD Holders. Cartridges with a 1 mm ID require the 1 mm UNIGUARD Holder (10046-746), 2,1/3 mm ID require the 2/3 mm UNIGUARD Holder (10046-748) and 4/4,6 mm ID require the 4/4,6 mm UNIGUARD Holder (10046-744)